VWR® Advanced, Schnittfeste Handschuhe
Lieferant: VWR Collection
112-5685EA 50.7 EUR
112-5685 112-5686 112-5687 112-5688 112-5689 112-5690
VWR® Advanced, Schnittfeste Handschuhe
Handschuhe
Der VWR® Advanced-Handschuh mit Polyurethan-Beschichtung bietet einen verbesserte Schnittschutz für eine Reihe von Anwendungen mit hohem Schnittrisiko.
  • ANSI A3 Schnittschutz (Stufe C)
  • Zusammensetzung aus Nylon/Spandex/Polyester
  • Polyurethan (PU)-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Grauer Strickhandschuh mit grauer Beschichtung
Ideal für den Umgang mit Gegenständen oder Werkzeugen mit hohem Schnittrisiko, einschließlich Handhabung von Gegenständen mit scharfen oder gezackten Kanten, Montage, Wartung und Hausmeisterarbeiten.
Zertifizierungen: Entspricht den Vorgaben für ANSI A3 Schnittfestigkeit. EN 388:2016 (4X43C).
Zertifiziert durch OKEO-TEX gemäß Standard 100, der bescheinigt, dass bei der Herstellung dieser Produkte keine schädlichen Substanzen verwendet werden.