Ansaugfilter mit PTFE-Membran, b.safe
Lieferant: Bohlender
M570-05
590-0221EA 48.1 EUR
590-0221
Ansaugfilter mit PTFE-Membran, b.safe
Filter Flüssigkeits-Prozessfilter
Ansaugfilter mit PTFE-Membran
  • Mit Bohrung zum Aufstecken auf Kapillarschläuche
  • Hält Verunreinigungen in Lösemitteln zurück
  • Für gleichbleibende Analyseergebnisse
Tauschen Sie den Filter regelmäßig alle drei Monate für einen zuverlässigen Betrieb aus.