Fitting Präparativ, b.safe
Lieferant: Bohlender
M510-01 M510-02 M510-03 M510-04
590-0191EA 29 EUR
590-0191 590-0192 590-0193 590-0194
Fitting Präparativ, b.safe
Fittings und Verbinder
Fittings aus PTFE zur Fixierung von Schläuchen in den Schlauchanschlüssen (Gewinde NPT 1/8“) von b.safe Caps. Der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss ab. Verpackungseinheit: 1 Stück
  • Innen-Konus erleichtert das Einführen der Kapillaren.
  • Optimiertes Oberflächendesign für eine bessere Griffigkeit
  • Zentrierter Pin für eine einfache Installation
Zum Anschluss von Schläuchen mit Außen-Ø 4,0 bis 6,35 mm an den Schlauchanschluss von b.safe Caps Präparativ passend für die Durchsatzmengen in der präparativen HPLC. Kompatibel mit dem Schlauchanschluss auf b.safe Waste Caps für das Sammeln von Lösemittelabfällen.