Schläuche, PTFE, b.safe
Lieferant: Bohlender
R750-02 R750-04 R750-06 R750-08
590-0347EA 3.4 EUR
590-0347 590-0348 590-0349 590-0350
Schläuche, PTFE, b.safe
Schläuche Transferschlauch
Durchscheinend bis milchig weiß.
  • Nahezu universell chemisch resistent
  • Physiologisch unbedenklich
  • Antiadhäsive Oberfläche
  • Sehr gutes Gleitvermögen und sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • Sauerstoffgrenzindex über 95
  • Strahlungs- und witterungsbeständig
  • Im Autoklaven sterilisierbar
Diese Schläuche sind perfekt für aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase.
(1) Biegeradius: minimaler Biegeradius in mm bei einer Raumtemperatur von 23 °C
(2) Berstdruck: berechneter Wert in bar bei einer Raumtemperatur von 23 °C. Es wird empfohlen, den maximalen Arbeitsdruck auf 25 % des Berstdrucks zu begrenzen. Bei höheren Temperaturen muss dieser Wert mit einem Reduktionsfaktor multipliziert werden. Die Prüfung, ob die verwendeten Schläuche die jeweiligen Anforderungen erfüllen, liegt in der Verantwortung des Anwenders.