2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(Chloroacetyl)-2-fluoroaniline
PC9999-1G PC9999-5G
APOSPC9999-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9999-1G APOSPC9999-5G
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Formel: C₈H₇ClFNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00730970
CAS-Nummer: 347-66-0