4-Chlor-3-fluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9987-25G
PC9987-5G
PC9987-100G
APOSPC9987-25GEA
29
EUR
APOSPC9987-25G
APOSPC9987-5G
APOSPC9987-100G
4-Chlor-3-fluortoluol
4-Chlor-3-fluortoluol
Formel:
C₇H₆ClF Siedepunkt: 157…158 °C Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143295 CAS-Nummer: 5527-94-6 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...