2,2-Difluor-2-(fluorsulfonyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9975-100G PC9975-25G
APOSPC9975-100GEA 168 EUR
APOSPC9975-100G APOSPC9975-25G
2,2-Difluor-2-(fluorsulfonyl)essigsäure 98%
2,2-Difluor-2-(fluorsulfonyl)essigsäure
Methyl and trimethylsilyl esters also available.
Formel: C₂HF₃O₄S
Siedepunkt: 153 °C
Dichte: 1.723 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01320807
CAS-Nummer: 1717-59-5
UN-Nummer: 2927
ADR: 6.1+8,I