2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-[(Methylsulphonyl)acetyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC9974-1G
PC9974-250MG
APOSPC9974-1GEA
256
EUR
APOSPC9974-1G
APOSPC9974-250MG
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formel:
C₉H₈F₃NO₃S Schmelzpunkt: 129…131 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862655 CAS-Nummer: 386704-14-9 |