2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC9966-250MG PC9966-1G PC9966-5G PC9966-25G
APOSPC9966-250MGEA 0 EUR
APOSPC9966-250MG APOSPC9966-1G APOSPC9966-5G APOSPC9966-25G
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Schmelzpunkt: 158…165 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153195
CAS-Nummer: 50650-59-4