Benzyl-4-fluorphenylketon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Fluorophenyl)-2-phenylethanone
PC9944-100G PC9944-25G PC9944-5G
APOSPC9944-100GEA 574 EUR
APOSPC9944-100G APOSPC9944-25G APOSPC9944-5G
Benzyl-4-fluorphenylketon 99%
Benzyl-4-fluorphenylketon
Formel: C₁₄H₁₁FO
Schmelzpunkt: 83…84 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017960
CAS-Nummer: 347-84-2