4'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9923-100G
PC9923-25G
PC9923-5G
APOSPC9923-100GEA
253
EUR
APOSPC9923-100G
APOSPC9923-25G
APOSPC9923-5G
4'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon 99%
4'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₈H₄BrF₃O Siedepunkt: 95 °C/4mmHg Schmelzpunkt: 26…30 °C Dichte: 1.662 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191862 CAS-Nummer: 16184-89-7 |