α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: o-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)benzene, 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC9921-100G PC9921-25G PC9921-5G
APOSPC9921-100GEA 397 EUR
APOSPC9921-100G APOSPC9921-25G APOSPC9921-5G
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol 98%
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₇BrF₂O
Siedepunkt: 222 °C
Dichte: 1.555 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190103
CAS-Nummer: 85684-64-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II