1,2-Dibrom-3-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9919-1G
PC9919-25G
PC9919-5G
APOSPC9919-1GEA
29
EUR
APOSPC9919-1G
APOSPC9919-25G
APOSPC9919-5G
1,2-Dibrom-3-fluorbenzol 98%
Formel:
C₆H₃Br₂F Schmelzpunkt: 15…20 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368789 CAS-Nummer: 811711-33-8 |