1-Brom-3-fluor-2-nitrobenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-6-fluoronitrobenzene
PC9918-25G PC9918-5G PC9918-100G
APOSPC9918-25GEA 92.8 EUR
APOSPC9918-25G APOSPC9918-5G APOSPC9918-100G
1-Brom-3-fluor-2-nitrobenzol 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Schmelzpunkt: 36…37 °C
Flammpunkt: 87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368788
CAS-Nummer: 886762-70-5