3-Brom-4-fluoranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9908-5G PC9908-100G PC9908-25G
APOSPC9908-5GEA 14.7 EUR
APOSPC9908-5G APOSPC9908-100G APOSPC9908-25G
3-Brom-4-fluoranilin 98%
3-Brom-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Siedepunkt: 124 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 29…36 °C
Flammpunkt: 104 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788559
CAS-Nummer: 656-64-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR