1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Difluorophenylacetylene
PC9898-25G PC9898-5G PC9898-1G
APOSPC9898-25GEA 520 EUR
APOSPC9898-25G APOSPC9898-5G APOSPC9898-1G
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
Formel: C₈H₄F₂
Siedepunkt: 123…124 °C
Dichte: 1.163 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039982
CAS-Nummer: 151361-87-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III