2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC9878-1G
PC9878-25G
PC9878-5G
APOSPC9878-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9878-1G
APOSPC9878-25G
APOSPC9878-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Formel:
C₆H₂ClF₃IN Schmelzpunkt: 126…127 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862099 CAS-Nummer: 505084-55-9 |