3-(Trifluormethyl)anthranilsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid, 2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC9853-25G
PC9853-5G
PC9853-1G
APOSPC9853-25GEA
145
EUR
APOSPC9853-25G
APOSPC9853-5G
APOSPC9853-1G
3-(Trifluormethyl)anthranilsäure 98%
3-(Trifluormethyl)anthranilsäure
Starting material for preparation of benzoisothiazolone & dithiobis(benzamide) antimicrobials.
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Schmelzpunkt: 157…160 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00274210 CAS-Nummer: 313-12-2 |