2,6-Difluor-4-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9845-1G PC9845-5G PC9845-25G
APOSPC9845-1GEA 31.9 EUR
APOSPC9845-1G APOSPC9845-5G APOSPC9845-25G
2,6-Difluor-4-nitrophenol 98%
2,6-Difluor-4-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Schmelzpunkt: 99.7…100.7 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07366521
CAS-Nummer: 658-07-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III