3,3-Difluorpyrrolidinhydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3-Difluoropyrrolidine HCl
PC9835-1G PC9835-250MG PC9835-5G
APOSPC9835-1GEA 24.8 EUR
APOSPC9835-1G APOSPC9835-250MG APOSPC9835-5G
3,3-Difluorpyrrolidinhydrochlorid
3,3-Difluorpyrrolidinhydrochlorid
Formel: C₄H₇F₂N
Schmelzpunkt: 128…134 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788948
CAS-Nummer: 163457-23-6