2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydrazinyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC9803-1G
PC9803-5G
APOSPC9803-1GEA
34.8
EUR
APOSPC9803-1G
APOSPC9803-5G
2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₆F₃N₃ Schmelzpunkt: 64…65 °C Dichte: 0.936 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01320804 CAS-Nummer: 89570-83-2 |