4-Amino-3-fluorbenzoesäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3-fluorobenzoic Acid
PC9752-1G
PC9752-5G
APOSPC9752-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9752-1G
APOSPC9752-5G
4-Amino-3-fluorbenzoesäure 97+%
4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₆FNO₂ Schmelzpunkt: 212…218 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01660374 CAS-Nummer: 455-87-8 |