4-(4-Fluorphenoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9750-1G
PC9750-25G
PC9750-5G
APOSPC9750-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9750-1G
APOSPC9750-25G
APOSPC9750-5G
4-(4-Fluorphenoxy)anilin
4-(4-Fluorphenoxy)anilin
Formel:
C₁₂H₁₀FNO Schmelzpunkt: 60…64 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01312350 CAS-Nummer: 36160-82-4 |