6-Fluor-3-indolylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(6-Fluoro-1H-indol-3-yl)acetic acid, 6-Fluoroindole-3-acetic acid
PC9731-1G PC9731-500MG PC9731-5G
APOSPC9731-1GEA 71.5 EUR
APOSPC9731-1G APOSPC9731-500MG APOSPC9731-5G
6-Fluor-3-indolylessigsäure
6-Fluor-3-indolylessigsäure
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Schmelzpunkt: 159…163 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01074503
CAS-Nummer: 443-75-4