1-Brom-2-chlor-3-fluorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-3-fluorobromobenzene
PC9674-5G
PC9674-1G
PC9674-10G
APOSPC9674-5GEA
21.9
EUR
APOSPC9674-5G
APOSPC9674-1G
APOSPC9674-10G
1-Brom-2-chlor-3-fluorbenzol
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Formel:
C₆H₃BrClF Molekulargewicht: 209.44 g/mol Schmelzpunkt: 29 °C Dichte: 1.7 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 78 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038306 CAS-Nummer: 883499-24-9 |