3,5-Bis(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC9670-5G
PC9670-10G
APOSPC9670-5GEA
26.1
EUR
APOSPC9670-5G
APOSPC9670-10G
3,5-Bis(trifluormethyl)anisol 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₉H₆F₆O Siedepunkt: 158…160 °C Flammpunkt: 55 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00728736 CAS-Nummer: 349-60-0 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |