N-Boc-4-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl (4-fluorophenyl)carbamate, 4-Fluoroaniline, N-BOC protected
PC9591-1G PC9591-5G PC9591-25G
APOSPC9591-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9591-1G APOSPC9591-5G APOSPC9591-25G
N-Boc-4-fluoranilin 98%
N-Boc-4-fluoranilin
Formel: C₁₁H₁₄FNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07127707
CAS-Nummer: 60144-53-8