2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC9585-1G
PC9585-25G
PC9585-5G
APOSPC9585-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9585-1G
APOSPC9585-25G
APOSPC9585-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel:
C₉H₅F₃ Siedepunkt: 45 °C/8mmHg Dichte: 1.222 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 25 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00467313 CAS-Nummer: 704-41-6 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...