4-Brom-2-fluor-6-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9550-1G PC9550-25G PC9550-5G
APOSPC9550-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9550-1G APOSPC9550-25G APOSPC9550-5G
4-Brom-2-fluor-6-nitroanisol
4-Brom-2-fluor-6-nitroanisol
Formel: C₇H₅BrFNO₃
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013374
CAS-Nummer: 74266-66-3