3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9546-5G
PC9546-1G
APOSPC9546-5GEA
56.7
EUR
APOSPC9546-5G
APOSPC9546-1G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₈H₃ClF₄O Siedepunkt: 151…153 °C Dichte: 1.486 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236284 CAS-Nummer: 216144-68-2 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |