3-Chlor-4-fluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzene, 2-Chloro-1-fluoro-4-methylbenzene
PC9527-100G PC9527-5G
APOSPC9527-100GEA 161 EUR
APOSPC9527-100G APOSPC9527-5G
3-Chlor-4-fluortoluol 97%
3-Chlor-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Siedepunkt: 167…169 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079730
CAS-Nummer: 1513-25-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III