4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 4-Amino-3'-(trifluoromethyl)diphenyl sulphide

PC9498-1G PC9498-500MG PC9498-5G
APOSPC9498-1GEA 217 EUR
APOSPC9498-1G APOSPC9498-500MG APOSPC9498-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
Formel: C₁₃H₁₀F₃NS
Schmelzpunkt: 64…69 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172345
CAS-Nummer: 339104-66-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR