3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9490-1G
PC9490-500MG
APOSPC9490-1GEA
467
EUR
APOSPC9490-1G
APOSPC9490-500MG
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₉F₃O₃S Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00173491 CAS-Nummer: 339009-59-5 |