2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Thiodiacetic acid mono-4-(trifluoromethyl)anilide
PC9470-1G
PC9470-500MG
PC9470-5G
APOSPC9470-1GEA
156
EUR
APOSPC9470-1G
APOSPC9470-500MG
APOSPC9470-5G
2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Formel:
C₁₁H₁₀F₃NO₃S Schmelzpunkt: 121…123 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00202307 CAS-Nummer: 338421-16-2 |