2-{4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-1-ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9468-1G PC9468-500MG PC9468-5G
APOSPC9468-1GEA 172 EUR
APOSPC9468-1G APOSPC9468-500MG APOSPC9468-5G
2-{4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-1-ethanol 97%
2-{4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-1-ethanol
Formel: C₁₃H₁₆F₃N₃O₃
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01173874
CAS-Nummer: 330633-81-3