[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methyl-5-(phenylthio)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-ylmethanol
PC9436-1G PC9436-500MG PC9436-5G
APOSPC9436-1GEA 533 EUR
APOSPC9436-1G APOSPC9436-500MG APOSPC9436-5G
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂OS
Schmelzpunkt: 45…46 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172634
CAS-Nummer: 318239-51-9