(4-Chlor-3-fluorphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
PC9429-1G
PC9429-5G
PC9429-10G
APOSPC9429-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9429-1G
APOSPC9429-5G
APOSPC9429-10G
(4-Chlor-3-fluorphenyl)essigsäure
(4-Chlor-3-fluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115861 CAS-Nummer: 883500-51-4 |