4-Methyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-5-yl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
PC9419-1G
PC9419-500MG
APOSPC9419-1GEA
799
EUR
APOSPC9419-1G
APOSPC9419-500MG
4-Methyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-5-yl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Methyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-5-yl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel:
C₁₀H₈F₃N₅S₂ Schmelzpunkt: 306…309 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01444047 CAS-Nummer: 338747-58-3 |