α-Brom-4-chlor-3-fluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
PC9381-25G
PC9381-10G
PC9381-100G
PC9381-5G
APOSPC9381-25GEA
109
EUR
APOSPC9381-25G
APOSPC9381-10G
APOSPC9381-100G
APOSPC9381-5G
α-Brom-4-chlor-3-fluortoluol 97%
α-Brom-4-chlor-3-fluortoluol
Formel:
C₇H₅BrClF Molekulargewicht: 223.47 g/mol Schmelzpunkt: 30…33 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115859 CAS-Nummer: 206362-80-3 UN-Nummer: 3261 ADR: 8 II |