2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, (2-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin HCl
PC9354-100G
PC9354-10G
PC9354-1G
APOSPC9354-100GEA
335
EUR
APOSPC9354-100G
APOSPC9354-10G
APOSPC9354-1G
2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₇H₈ClF₃N₂ Schmelzpunkt: 220 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00102619 CAS-Nummer: 3107-34-4 |