Ethyl 2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9315-1G PC9315-250MG
APOSPC9315-1GEA 258 EUR
APOSPC9315-1G APOSPC9315-250MG
Ethyl 2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate
Formel: C₁₇H₁₅F₃N₂O₃
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00974992
CAS-Nummer: 338392-12-4