2-Fluor-3-methoxybenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9295-25G PC9295-5G PC9295-100G
APOSPC9295-25GEA 137 EUR
APOSPC9295-25G APOSPC9295-5G APOSPC9295-100G
2-Fluor-3-methoxybenzoesäure 99%
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Schmelzpunkt: 157…161 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179621
CAS-Nummer: 137654-20-7