2,6-Difluornicotinsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Difluoropyridine-3-carboxylic acid
PC9294-25G
PC9294-5G
PC9294-100G
APOSPC9294-25GEA
174
EUR
APOSPC9294-25G
APOSPC9294-5G
APOSPC9294-100G
2,6-Difluornicotinsäure 96%
2,6-Difluornicotinsäure
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ Schmelzpunkt: 165…167 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08064047 CAS-Nummer: 171178-50-0 |