6-Fluor-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9286-1G PC9286-25G PC9286-5G
APOSPC9286-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9286-1G APOSPC9286-25G APOSPC9286-5G
6-Fluor-o-toluylsäure 98%
Formel: C₈H₇FO₂
Schmelzpunkt: 119…124 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658162
CAS-Nummer: 90259-27-1