3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-bromo-5-fluorophenyl)ethanenitrile, Benzeneacetonitrile, 3-bromo-5-fluoro-, 2-(3-bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC9277-1G PC9277-5G
APOSPC9277-1GEA 75.4 EUR
APOSPC9277-1G APOSPC9277-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258960
CAS-Nummer: 305800-58-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III