2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9221-1G PC9221-500MG PC9221-5G
APOSPC9221-1GEA 234 EUR
APOSPC9221-1G APOSPC9221-500MG APOSPC9221-5G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline 95%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741354
CAS-Nummer: 25199-86-4