4-Fluor-3-iodbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9217-5G
PC9217-1G
PC9217-25G
APOSPC9217-5GEA
42.2
EUR
APOSPC9217-5G
APOSPC9217-1G
APOSPC9217-25G
4-Fluor-3-iodbenzoesäure
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FIO₂ Schmelzpunkt: 173…175 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788556 CAS-Nummer: 403-18-9 |