3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9216-1G
PC9216-5G
PC9216-10G
APOSPC9216-1GEA
23.2
EUR
APOSPC9216-1G
APOSPC9216-5G
APOSPC9216-10G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₅F₄N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236305 CAS-Nummer: 247113-90-2 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |