4-Amino-6-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-(Trifluoromethyl)quinolin-4-amine
PC9212-500MG PC9212-250MG
APOSPC9212-500MGEA 0 EUR
APOSPC9212-500MG APOSPC9212-250MG
4-Amino-6-(trifluormethyl)chinolin
4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00278781
CAS-Nummer: 247113-89-9