2-Brom-4'-methoxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide

PC9207-1G PC9207-250MG PC9207-5G
APOSPC9207-1GEA 241 EUR
APOSPC9207-1G APOSPC9207-250MG APOSPC9207-5G
2-Brom-4'-methoxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
2-Brom-4'-methoxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₈BrF₃O₂
Schmelzpunkt: 71…72 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094546
CAS-Nummer: 541550-00-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR